Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 L Container
170 L Container
170 L Semicircular Container
220 L Container
220 L Semicircular Container
310 L Container
500 L Container
75 L Semicircular Container
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
- Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
- Makes it easier to work at breast height.
Specifica
Specifica
| Tipo | Trolley |
| Capacità | Large Volume Containers |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 250/300 kg |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diametro delle ruote (sistema metrico) | 125 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 310 L Container |
| Altezza (sistema imperiale) | 31.1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 790 mm |