Learn More
Bochem™ Stainless Steel Tubing Clamps
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Self-tension
- Ridges at the top
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Morsetto per tubi |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |