Learn More
Azpack™ Clip per tubi in acciaio inox
Codice prodotto. 11338403
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 to 14 mm
13 to 17 mm
18 to 22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11338403
Marca: Azpack™ 11338403
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Twist nut to constrict and release tubing. Azpack™ Stainless Steel Tubing Clips are designed to distribute and apply pressure evenly.
  • Stainless steel
  • Double-banded ring for even pressure
  • Nut and bolt included to apply proper compression
Specifica
Tipo Tubing Clamp
Materiale Stainless Steel (H10 304, A2)
Include Tightening bolt
Diametro (sistema metrico) 10 to 14 mm
Jaw Type Double-banded Ring