Learn More
Bochem™ Clip per tubi in acciaio inox
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
14 mm
25 mm
29 mm
33 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acciaio inox
- Da utilizzare con tubi
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 33 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Product Type | Fascetta per tubi |