Learn More
Zwiebel™ Pinzette in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Stile punta | Puntale antimagnetico con rivestimento in PVC |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gestione di pesi da 100 g a 2 kg |
| Tipo | Pinzette |