Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Tweezers
Codice prodotto. 11745449 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.8 cm
12.7 cm
14.0 cm
Stile punta:
Angled
Curved
Long Fine
Straight
Ultra Fine Sharp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Stile punta unitSize
11745449 12.7 cm Straight Pezzo
11749909 10.8 cm Curved Pezzo
11705499 10.8 cm Angled Pezzo
11735449 10.8 cm Ultra Fine Sharp Pezzo
11755449 14.0 cm Long Fine Pezzo
5 options
Codice prodotto. 11745449
Marca: Cole-Parmer™ 0728701
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Recommended for micro electronics and precision assembly
  • Hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
  • Anti-glare finish reduces eye strain
  • Anti-magnetic and acid resistant
Specifica
Stile punta Straight
N. per confezione Each
Lunghezza (sistema imperiale) 5.0 in.
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Product Type Tweezers
Tipo Tweezer
Quantità Ea.
Stile Straight