Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Tweezers
Codice prodotto. p-8005004 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.8 cm
12.7 cm
14.0 cm
Stile punta:
Angled
Curved
Long Fine
Straight
Ultra Fine Sharp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11749909
Marca: Cole-Parmer™ 0728709
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Recommended for micro electronics and precision assembly
  • Hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
  • Anti-glare finish reduces eye strain
  • Anti-magnetic and acid resistant
Specifica
Stile punta Curved
N. per confezione Each
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Product Type Tweezers
Tipo Tweezer
Quantità Ea.
Stile Straight