Learn More
Bochem™ Forbici universali in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
200 mm
210 mm
Stile punta:
Appuntito/appuntito
Sharp/Round
Sharp/Sharp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel construction.
- Plastic handle.
- Chemically and thermally resistant (up to 145°C).
Specifica
Specifica
| Product Type | Forbici universali |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Materiale | Stainless Steel, Plastic |
| Stile punta | Appuntito/appuntito |