Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Utility Bowls, 304 Stainless Steel
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
858 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- These straight-sided, heavy-duty bowls are made of 304 SS with a satin finish that makes them easy to clean.
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.6 ft. |
| Altezza (sistema metrico) | 7.6 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 7 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 177.8 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Product Type | Utility Bowl |