Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Utility Bowls, 304 Stainless Steel
Codice prodotto. p-8005008 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
858 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11797255
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0727200
Heavy gauge, 304 stainless steel (SS) Utility Bowls with flat bottom and straight sides to ensure stability.
  • These straight-sided, heavy-duty bowls are made of 304 SS with a satin finish that makes them easy to clean.
Specifica
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 858 mL
Capacità (sistema imperiale) 29 oz.
Altezza (sistema metrico) 6.7 cm
Diametro (sistema imperiale) 5 in.
Diametro (sistema metrico) 127 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Product Type Utility Bowl