Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper
Codice prodotto. p-7138858 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
460 mm
540 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15809371
Marca: Sampling Systems™ 5170A50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper is an all stainless steel sampler suitable for sampling liquids and suspensions.
  • Single point sampler
  • 304 Stainless Steel
  • Insert the sampler into the product for the liquid will flow into the sampler
  • Raise the centre control rod to discharge the sample
Specifica
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Low Viscosity Liquids
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Lunghezza (sistema metrico) 460 mm