Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Valve Lance Samplers
Codice prodotto. 11951571 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
550 mm
800 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11951571
Marca: Buerkle™ 53591600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampler for all-layer samples of viscous, paste-like, semi-liquid substances, according to DIN 51750 pt. 3 and DIN EN ISO 15528. Different layers remain intact particularly with paste-like substances.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • 32 mm Ø
  • Optimised opening mechanism (can be completely disassembled) for easy cleaning∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Valve Lance Sampler
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) All-Layer Samples of Viscous, Paste-Like, Semi-Liquid Substances, According to DIN 51750 pt. 3 and DIN EN ISO 15528.
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm