Learn More
Testo™ Stainless Steel Waterproof Food Probe
Marca:  Testo™ 0602 2292
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11100kg
Codice prodotto. 10024451
  • 193.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Food Probe, 4 dia. x 125mm L Probe Shaft, 3.2 dia. x 50mm L Probe Shaft Tip, Stainless Steel, –60 to 400°C Measuring Range, 7 sec. Response Time, Waterproof
EN 60584-2
Stainless Steel
7 sec.