Learn More
Atrow™ Cestello in filo metallico in acciaio inox
Codice prodotto. 11742993
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
125 x 125 x 140 mm
140 mmID x 140 mmH
140 x 140 x 140 mm
160 mmID x 160 mmH
160 x 160 x 140 mm
160 x 160 x 160 mm
200 mmID x 200 mmH
200 x 200 x 200 mm
300 mmID x 200 mmH
Forma:
Quadrato
Rotondo
Round
Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
Codice prodotto. 11742993
Marca: Atrow™ 821631
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Load materials for storage, cleaning, chemical baths and more. Atrow™ Stainless Steel Wire Basket with Handle is available in a cylindrical or square shape in a variety of sizes. Each is made of vertical stainless steel bars and features a hinged handle for easy handling.
Stainless steel is durable, resistant to rust and corrosion, and can be used in a wide range of temperatures. This enables these material handling baskets to be used in a wide range of applications, including workspace organization, cleaning and rinsing, chemical baths and temperature cycling.
  • Round baskets with diameters from 140mm–300mm
  • Square baskets with side lengths of 125mm–200mm
  • Baskets can be submerged and used in high and low temperature environments
Specifica
Include Handle
Product Type Wire Basket
Materiale Stainless Steel
Forma Square
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 160 x 160 x 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Altezza (sistema metrico) 140 mm