Learn More
Micronova™ Stainless Steel Wire Brush
Codice prodotto. 15793004 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40.6 cm
50.8 cm
53.3 cm
71.1 cm
Diametro (sistema metrico) setole:
0.64 cm
1.2 cm
1.9 cm
1.9 to 3.8 cm
2.5 cm
5.1 cm
5.72 cm
6.35 mm to 19.05 mm
Product Type:
Brush
Cleaning Brush
Fan Tip Brush
J-Shaped Brush
S-Shaped Brush
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15793004
Marca: Micronova™ BRWM16BR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Durable stainless steel wire brushes with nylon bristles are available in a variety of sizes for cleaning parts, tubing and hard to reach areas.
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Specifica
Product Type Brush
Bristle Material Nylon
Bristle Type Medium Stiffness
Color-coded Yes
Materiale maniglia Stainless Steel Wire with Plastic Grip
Handle Type Wire-wound with Loop
Tipo di punta Fan Tip
Sterilità Non-sterile
Aspetto White/Brown Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core and plastic grip.
Autoclavabile Not Autoclavable
Care Instructions Item can be cleaned after use and hung up for optimal drying and sanitation purposes.
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Colore White, Brown
Content And Storage Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema imperiale) setole 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.5 cm
Diametro (sistema metrico) setole 2.5 cm
Dimensioni (L x P x A) 36 x 1 x 1 in. ( 91.44 x 2.5 x 2.5 cm)
Monouso Reusable
Filtrato Non-filtered
Infiammabile No
Da utilizzare con (applicazione) Brush to Clean Tubing, Small Parts, and hard to reach areas.
Da utilizzare con (apparecchiatura) BRSC6-156, BRSC6-1530: NovaPoly Plastic Tube and Stainless Steel Brush Covers
Include Handle/Included, Part of Brush
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema imperiale) spazzola 6 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 40.6 cm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 15.24 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 76.2 cm
Materiale Nylon, Stainless Steel, Plastic
Imballaggio Each brush is individually packaged
Quantità 12/Pk.
Resistente a Standard disinfectants and cleaning solutions
Size 16 x 48 in.
Larghezza setole (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza setole (sistema metrico) 2.5 cm