Learn More
Buerkle™ Fascetta stringitubo filettata in acciaio inox con filettatura zincata
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10 to 16 mm dia.
12 to 20 mm dia.
16 to 27 mm dia.
20 to 32 mm dia.
25 to 40 mm
8 to 12 mm dia.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- With screw thread
- Screw is zinc-coated
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 16 to 27 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con | Hoses |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Dimensioni dei tubi | 16 to 27 mm dia. |
| Product Type | Worm-threaded Hose Clip |