Learn More
Buerkle™ Fascetta stringitubo filettata in acciaio inox con filettatura zincata
Codice prodotto. p-8003094 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10 to 16 mm dia.
12 to 20 mm dia.
16 to 27 mm dia.
20 to 32 mm dia.
25 to 40 mm
8 to 12 mm dia.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10595624
Marca: Buerkle™ 86770812
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from stainless steel 1.4016.
  • With screw thread
  • Screw is zinc-coated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 8 to 12 mm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con Hoses
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensioni dei tubi 8 to 12 mm dia.
Product Type Worm-threaded Hose Clip