Learn More
Bochem™ Stainless Steel Z Shape Test Tube Stands
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensioni (L x P):
50 x 85 mm
50 x 110 mm
50 x 220 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Specifications
Specifications
| Product Type | Test Tube Rack |
| Capacità | Tubes (17 mm) |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Posizioni | 50 |
| Dimensioni (L x P) | 50 x 220 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 17 mm |