Learn More
Bochem™ Stainless Steel Z Shape Test Tube Stands
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 85 mm
50 x 110 mm
50 x 220 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Capacità | Tubes (13 mm) |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Posizioni | 25 |
| Dimensioni (L x P) | 50 x 85 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |