Learn More
Epredia™ StainMate™ Mini 10 Batch Stainer Accessories
Codice prodotto. 12648446 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Additional dish/bath
Lid
Water dish/bath
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12648446
Marca: Epredia™ E103/SS/BL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maintain Epredia™ StainMate™ Mini 10 Batch Stainer with StainMate Mini 10 Batch Stainer Accessories.
Accessories for the Mini 10 Batch Stainer Module include:
  • Additional dish/bath
  • Lid
  • Drying module
  • External dish/bath
  • Additional rack
  • Fume hood
  • Bath dish
Dryer Module
  • Fan-assisted slide dryer operates at approx. 70°C
  • Hooks onto either the left- or right-hand side of the StainMate module
Fume Hood
  • Extracts fumes through a replaceable charcoal filter
  • Fits easily inside the base of the hood
  • Transparent door is hinged for easy access
External Dish/Bath
  • Attaches to either side of the StainMate to increase the capacity
  • Constructed of polished stainless steel with white acetal bath and lid
  • Capacity: 38mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lid