Learn More
Rogo Sampaic™ Stand
Click to view available options
Size:
180 mm
120 x 210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Stand |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Size | 120 x 210 mm |
| Dimensioni (L x P) | 210 x 120 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3 ft. |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema metrico) | 120 mm |