Learn More
R&L Enterprises™ Nickel Plated Rods
Codice prodotto. p-8012544 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
700 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11739327
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Nickel Plated Rods are durable and long-lasting.
  • Threaded
  • Thread diameter 13mm
  • Length of rod does not include the thread
Specifica
Dimensioni (L x P) 1000 x 18 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm
Product Type Supporto della barra
Dimensioni filo 13 mm