Learn More
Heidolph™ Stand S2 XXL
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- A unique stand for our entire overhead stirrer series.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 39.4 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) base | 14.6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) base | 370 mm |
| Diametro (sistema imperiale) asta | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) asta | 25 mm |
| Product Type | Supporto |
| Peso (sistema imperiale) | 13.2 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 6 kg |