Learn More
X10 Standard Solution, 10mL
Codice prodotto. p-8388020
Click to view available options
Concentrazione:
300mosm/kg H2O
900mosm/kg H2O
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11970088
Marca: Loeser 0.01.0001
Edge
Provides easy calibration of Osmometers. Loeser™ Standard Solution Standard ships 10 glass ampoules of 1mL content.
  • Standard Solution for Osmometer
  • Pack of 10 glass ampoules of 1mL content.
  • For easy calibration of Osmometers
Specifica
Imballaggio Glass ampoules
Concentrazione 300mosm/kg H2O
pH 7
Punto di fusione -0.55°C
Punti di ebollizione 100.4°C
Quantità 10 ml