Learn More
Soluzione tampone standard pH 4.01
Descrizione
- For precision applications
- PTB/NIST traceable standard buffer solutions (work reference buffer solutions) for precision applications - safe use
- Universal buffering solutions
- High accuracy: ±0.02 pH
- Buffering solutions as per DIN 19266-01: 2000 are the most widely distributed buffering solutions
- Standard buffering solutions by WTW are traceably certified to PTB/NIST and therefore safe for use
- As standard buffering solutions, the buffer pH 4.006 and PL 4 are available in 250 ml bottles
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100 °C |
| Colore | Incolore |
| Certificato di analisi | DIN/NBS |
| Densità | 1.13 g/cm3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di precisione |
| pH | 4.01 |
| Forma fisica | Liquido |
| Quantità | 250 ml |
| Imballaggio | Flacone |