Learn More
Buerkle™ Standard Bungs, Silicone Rubber
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10.55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
9 mm
12 mm
14.5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Temperature resistant from -60 °C to +200 °C, briefly to +230 °C
- Sterilisable
- Non-toxic
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 12 mm |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Standard Bung |
| Sterilità | Non-sterile |