Learn More
Koettermann™ Standard Cabinet for Acids and Bases, PP, 520x600x1920mm
Koettermann™ Standard Cabinet for Acids and Bases provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs, but is especially suited for storing acids and bases.
3741.80€ - 4860.10€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 520 x 600 x 1920 mm |
---|---|
Product Type | Acids and Bases Cabinet |
Da utilizzare con (applicazione) | Acids and Bases |
N. di sportelli | 2 |
Codice del prodotto | Marca | Include | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
14835361
|
Koettermann™
377-00003 |
4 Drawers, Fan | Left-hinged |
4860.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
14825361
|
Koettermann™
377-00001 |
4 Drawers, No Fan | Left-hinged |
3741.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15518545
|
Koettermann™
377-00002 |
4 Drawers, No Fan | Right-hinged |
3741.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Tall, Acid/Base Cabinet
- Two doors
- Four drawers
Specifica
520 x 600 x 1920 mm | |
Acids and Bases Cabinet | |
Acids and Bases | |
2 |