Learn More
Cole-Parmer™ Standard Grade Rochester Pean Forceps, Straight
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
18.415 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Standard grade
- Stainless steel
- Straight end type
- Not intended for medical applications or patient use
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.25 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.415 cm |
| Product Type | Forceps |
| Grado | Standard |
| Da utilizzare con (applicazione) | Well suited for less critical applications |
| Descrizione | Standard grade Rochester Pean straight end forceps; Autoclavable |
| Stile | Straight end |