Learn More
BRAND™ Standard Ground Joint Funnel
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
40 mm
50 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 80 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stem for NS 29/32 |
| Quantità | 5 |
| Product Type | Standard Ground Joint Funnel |