Learn More
BRAND™ Standard Ground Joint Funnel
Codice prodotto. p-7159956 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
40 mm
50 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11804120
Marca: BRAND™ 94905
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Half-round body
  • Stem fits standard ground sockets
  • Ideal for filling liquids or powders into multi-neck flasks
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Diametro (sistema metrico) parte superiore 40 mm
    Materiale Polypropylene
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Stem for NS 14/23
    Quantità 10
    Product Type Standard Ground Joint Funnel