Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 900x630x350mm
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 900x630x350mm provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
370.88€ - 725.59€
Specifica
Dimensioni (P x L x A) | 350 x 900 x 630 mm |
---|---|
N. di ripiani | 1 |
Product Type | Wall Mounted Cabinet |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | Meccanismo di blocco | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di sportello | Meccanismo di blocco | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15753112
|
Koettermann™
307-00199 |
Sliding Glass Doors | Yes | 1 |
725.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15763112
|
Koettermann™
307-00200 |
Open Front/No Doors | No | None |
370.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Wall-mounted cabinet
- One shelf
- Side panels
Specifica
350 x 900 x 630 mm | |
1 | |
Wall Mounted Cabinet |