Learn More
Sampling Systems™ Hand Reel EX
Codice prodotto. 15899341 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
175 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15899341
Marca: Sampling Systems™ 5070D05
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Standard Heavy Duty Ex Hand Reel is for use with the Sub Sampler Pro.
  • For use with Sub Sampler Pro
  • Polypropylene construction
Specifica
Product Type Hand Reel
Materiale Conductive Polyamide, Aluminum
Diametro (sistema metrico) 175 mm
Larghezza (sistema metrico) 55 mm