Learn More
Koettermann™ Standard Individual Table, Wheels, 900x750mm
Click to view available options
:
Includes: SGL worktop
Descrizione
- Mobile table
- Lab grade SGL worktop
- Height adjustable
- One shelf
Specifica
Specifica
| Product Type | Mobile Table |
| Profondità (sistema metrico) | 750 mm |
| Include | SGL Worktop |
| N. di ripiani | 1 |
| Larghezza (sistema metrico) | 900 mm |