Learn More
Ratiolab™ Sacchi per lo smaltimento dei rifiuti standard in polipropilene
Codice prodotto. 10676483
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 l
38 l
60 l
110 l
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 350
pezzi 500
Codice prodotto. 10676483
Marca: Ratiolab™ 7001150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these bags for the disposal of contaminated labware. Ratiolab™ Standard Polypropylene Waste Disposable Bags are made of a very strong PP-film with a broad seam at the bottom.
  • Autoclavable at 121°C
  • Bag must not be completely closed for autoclaving
  • Practical bench-top stand, plastic-coated, with 3 rubber feet available for bag size 200 x 300mm
Specifica
Capacità (sistema metrico) 38 l
Monouso
Materiale Polypropylene
Spessore (sistema metrico) 50 um
Dimensioni (L x P) L 400 x H 780 mm
Product Type Sacchi per lo smaltimento dei rifiuti