Learn More
Ratiolab™ Sacchi per lo smaltimento dei rifiuti standard in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 l
38 l
60 l
110 l
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 350
pezzi 500
Description
- Autoclavable at 121°C
- Bag must not be completely closed for autoclaving
- Practical bench-top stand, plastic-coated, with 3 rubber feet available for bag size 200 x 300mm
Spécification
Spécification
| Capacità (sistema metrico) | 110 l |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Spessore (sistema metrico) | 50 um |
| Dimensioni (L x P) | L 700 x H 1100 mm |
| Product Type | Sacchi per lo smaltimento dei rifiuti |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu