Descrizione
- Encased in stainless steel sheath
- Comes with 350 mm cable
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Temperature Probe |
| Include | 350 mm Cable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Diametro (sistema metrico) base | 3 mm |