Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 65 mm Shelf Height
Sfoglia Tutto TENAK ProdottiDescrizione
- For use in chest freezers
- Racks come with a locking rod to secure the cryoboxes
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Capacità | Microtiterplates |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 10 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 135 x 92 x 669 mm |
| Include | Locking rod |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |