missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 65 mm Shelf Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Microtiterplates
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use in chest freezers
- Racks come with a locking rod to secure the cryoboxes
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Include | Locking rod |
| Capacità | Microtiterplates |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 5 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 135 x 92 x 337 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto