Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Microtiterplates (113)
Microtiterplates (114)
Microtiterplates (115)
Microtiterplates (36)
Microtiterplates (45)
Microtiterplates (54)
Microtiterplates (63)
Microtiterplates (64)
Microtiterplates (68)
Microtiterplates (78)
Microtiterplates (80)
Microtiterplates (95)
Microtiterplates (96)
Array di provette:
13 x 6
16 x 4
16 x 5
16 x 6
16 x 7
17 x 4
19 x 5
19 x 6
19 x 7
23 x 5
9 x 4
9 x 5
9 x 6
9 x 7
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| Capacità | Microtiterplates (80) |
| Array di provette | 16 x 5 |
| Dimensioni (L x P x A) | 450 x 135 x 272 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |