Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Matrice | 2 x 4 |
| Capacità | Boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 8 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 560 x 140 x 268 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm (Box) |