Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height, with Boxes
Codice prodotto. 12489520 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12489520
Marca: Tenak™ TE23330B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Specifica
Include White cardboard boxes, 9 x 9 cell dividers
Matrice 2 x 4
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 8
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
Dimensioni (L x P x A) 560 x 140 x 268 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm (Box)