Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 32 mm Box Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes
Matrice:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 3
8 x 4
8 x 5
9 x 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Matrice | 5 x 3 |
| Capacità | Boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 15 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 422 x 139 x 180 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm (Box) |