Learn More
Spectrum™ Tubo per dialisi standard RC
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Multipurpose dialysis tubing is ideal for general dialysis for a variety of applications and volumes
- Membrane grade
- Membrane type: RC
- Molecular weight cut-off: 12 to 14K
Specifica
Specifica
| Product Type | Spectra/Por 4 Dialysis Tubing |
| MWCO | 12 to 14 kDa |
| Materiale | Regenerated Cellulose |
| Diametro (sistema metrico) | 20.4 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.8 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 100 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Formulazione | Contain glycerin as a humectant |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 39.2°F to 249.8°F |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 121°C |
| Vedi altri risultati |