Learn More
Spectrum™ Tubo per dialisi standard RC
Codice prodotto. p-4394892
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11465859
Marca: Spectrum™ 132709
Edge
Multipurpose dialysis tubing is ideal for general dialysis for a variety of applications and volumes
  • Membrane grade
  • Membrane type: RC
  • Molecular weight cut-off: 12 to 14K
Specifica
Product Type Dialysis Membrane
MWCO 12 to 14 kDa
Materiale Regenerated Cellulose
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Diametro (sistema imperiale) 1.88 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Capacità (sistema metrico) 18 mL
Quantità 50 Pack
Da utilizzare con (applicazione) Some tubing rolls do not contain glycerin and do not require soaking prior to use