Learn More
Sampling Systems™ Standard Sampler Cleaning Brushes
Codice prodotto. 15869401 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15869401
Marca: Sampling Systems™ 8020A1600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Standard Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.
  • Hygienic nylon brushes
  • Robust aluminum handle
  • Standard brush shape
Specifica
Product Type Cleaning Brush
Materiale maniglia Aluminum
Diametro (sistema metrico) setole 30 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes with 15 to 30mm Diameter
Lunghezza (sistema metrico) 1600 mm