Learn More
Macherey-Nagel™ Assorbente in silice standard 60
Codice prodotto. 10438892 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Assorbente in silice standard 60
Standard Silica 60 Adsorbent
Standard Silica 60 M Adsorbent
Dimensione particelle:
0.04 - 0.063 mm
0.04 to 0.063 mm
0.063 to 0.2 mm
0.1 to 0.2 mm
0.2 to 0.5 mm
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10438892
Marca: Macherey-Nagel™ 815381.5
Use silca 60 for standard separations. Silica 60 Standard Adsorbent for Column Chromatography comes in a variety of particle sizes and package sizes.
  • Pore size ∼ 60 Å
  • Pore volume ∼ 0.75 mL/g
  • Spec. surface BET ∼ 500 m2/g;
  • Highly porous
  • Amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles
  • Prepared by precipitation of water glass with sulfuric acid
Specifica
Dimensione particelle 0.04 to 0.063 mm
Dimensione del poro ∼60 Å
Tecnica Column Chromatography
Imballaggio Plastic Container
Quantità 5 kg
Assorbente Silica
Area della superficie (sistema metrico) ∼500 m2/g
Tipo Standard Silica 60 M Adsorbent
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna