Learn More
Macherey-Nagel™ Assorbente in silice standard 60
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Assorbente in silice standard 60
Standard Silica 60 Adsorbent
Standard Silica 60 M Adsorbent
Dimensione particelle:
0.04 - 0.063 mm
0.04 to 0.063 mm
0.063 to 0.2 mm
0.1 to 0.2 mm
0.2 to 0.5 mm
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Descrizione
- Pore size ∼ 60 Å
- Pore volume ∼ 0.75 mL/g
- Spec. surface BET ∼ 500 m2/g;
- Highly porous
- Amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles
- Prepared by precipitation of water glass with sulfuric acid
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 0.1 to 0.2 mm |
| Dimensione del poro | ∼60 Å |
| Tecnica | Column Chromatography |
| Imballaggio | Plastic Container |
| Quantità | 1 kg |
| Assorbente | Silica |
| Area della superficie (sistema metrico) | ∼500 m2/g |
| Tipo | Standard Silica 60 Adsorbent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cromatografia su colonna |