Learn More
Standard Solution Bromide, WTW™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10325231
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10325231
Marca: WTW 120120
Standard solutions to calibrate contains 10 g of the ion to be measured per 10 liters. By defined dilutions of these solutions, the user can easily produce his own calibration solution for the desired measuring range. The bulk with a one liter content makes for economic measurements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma fisica Fluid
Concentrazione 10 g/L
Punti di ebollizione 100°C
Quantità 1 L