Learn More
Soluzione marrone-giallo standard, grado di Farmacopea europea
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
Dimensione della confezione:
125mL
Descrizione
Ready-to-use colorimetric standard presented in a high-quality, tamper-evident bottle. EP Standard Color Solutions are prepared from the EP Primary Color Solutions (yellow, red and blue) and can be used to prepare EP Reference Color Solutions.
- Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 2 guidelines
- Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
- Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
- Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 standards
- Color Standard BY = 2.4 Yellow + 1.0 Red + 0.4 Blue + 6.2 Hydrochloric Acid (10g HCl/L)
Specifica
Specifica
| Descrizione | European Pharmacopoeia Standard Color Solution BY |
| Imballaggio | 125 ml |
| Certificato di analisi | Yes |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0 |
| Nomi componenti o analita | Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Brown/Yellow |
| Elemento | Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid |
| Quantità | 125 ml |
| Grado | Eu. Ph. Chapter 2 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- STANDARD SOLUTION BY (BROWN / YELLOW)
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: copper sulphate, hydrochloric acid 37%,iron trichloride, cobalt dichloride