Learn More
Sampling Systems™ Standard Steel Sample Splitter Riffle Boxes
Codice prodotto. 15683136 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Larghezza scivolo (sistema metrico):
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
N. di scivoli:
8
10
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15683136
Marca: Sampling Systems™ 8600M30
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These easy-to-use Sample Splitters in standard steel are for dividing and reducing bulk samples.
  • Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
  • Split sample drops into the riffle boxes underneath
  • It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Product Type Riffle Box
Materiale Steel
Capacità (sistema metrico) 13.14 L
N. di scivoli 10
Da utilizzare con (applicazione) Dividing and Reducing Bulk Samples
Dimensioni (L x P x A) 362 x 216 x 168 mm
Larghezza scivolo (sistema metrico) 30 mm